missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Diméthylaminobenzaldéhyde 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. D1495500G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
D1495500G 500 g
D149525G 25 g
D1495100G 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. D1495500G Fournisseur TCI America Code fournisseur D1495500G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Chemical Identifiers

CAS 100-10-7
Formule moléculaire C9H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 149.19
Numéro MDL MFCD00003381
Clé InChI BGNGWHSBYQYVRX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-dimethylamino benzaldehyde, p-dimethylaminobenzaldehyde, ehrlich's reagent, p-formyldimethylaniline, benzaldehyde, 4-dimethylamino, p-dimethylamino benzaldehyde, p-formyl-n,n-dimethylaniline, n,n-dimethyl-p-aminobenzaldehyde, p-n,n-dimethylamino benzaldehyde, 4-dimethylaminobenzenecarbonal
PubChem CID 7479
Nom de l’IUPAC 4-(diméthylamino)benzaldéhyde
SOURIRES CN(C)C1=CC=C(C=O)C=C1

Specifications

Nom ou substance chimique 4-Dimethylaminobenzaldehyde
Point de fusion 75 °C
Point d’ébullition 177 °C
Quantité 500 g
Poids de formule 149.19
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC,T)
Forme physique Poudre cristalline
EINECSNumber (3)-2917&(9)-0681
RTECSNumber CU5775000
TSCA Oui