missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Diméthylaminobenzaldéhyde, ACS

Numéro de catalogue. AA3668436
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AA3668436 500 g
AA3668414 25 g
AA3668422 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Catalog No. AA3668436 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. 03668436

missing translation for 'validMainframeMsg'

CAS : 100-10-7 | C9H11NO | 149,19 g/mol

Le 4-diméthylaminobenzaldéhyde est utilisé pour préparer des adducts colorés de la base de Schiff avec des amines, des pyrroles et des indoles. Elle est souvent utilisée lors de la réaction d’Ehrlich, pour tester la présence d’indoles dans un échantillon contenant des alcaloïdes et déterminer l’hydrazine.

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Chemical Identifiers

CAS 100-10-7
Formule moléculaire C9H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 149.19
Numéro MDL MFCD00003381
Clé InChI BGNGWHSBYQYVRX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-dimethylamino benzaldehyde, p-dimethylaminobenzaldehyde, ehrlich's reagent, p-formyldimethylaniline, benzaldehyde, 4-dimethylamino, p-dimethylamino benzaldehyde, p-formyl-n,n-dimethylaniline, n,n-dimethyl-p-aminobenzaldehyde, p-n,n-dimethylamino benzaldehyde, 4-dimethylaminobenzenecarbonal
PubChem CID 7479
Nom de l’IUPAC 4-(diméthylamino)benzaldéhyde
SOURIRES CN(C)C1=CC=C(C=O)C=C1

Specifications

Nom ou substance chimique 4-Dimethylaminobenzaldehyde
Point de fusion 73 °C à 75 °C
Couleur Du blanc au jaune
Point d’ébullition 176 °C à 177 °C (17 mmHg)
Point d’éclair 164 °C (327 °F)
Odeur Fort
Quantité 500 g
Beilstein 606802
Sensibilité Sensible à l’air et à la lumière
Indice de Merck 14,3230
Renseignements sur la solubilité Soluble dans l’alcool, l’éther, le chloroforme, l’acide acétique; Insoluble dans l’eau.
Poids de formule 149.19
Niveau ACS
Forme physique Poudre cristalline
Show More Show Less
Hazard Category H302
Hazard Statement GHS H Statement
H302-H315-H319-H335
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Precautionary Statement P264b-P270-P301+P312-P330-P501c
EINECSNumber 202-819-0
RTECSNumber CU5775000
TSCA Oui
Recommended Storage Température ambiante; Conserver sous argon

RUO – Usage réservé à la recherche