missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-(Difluoromethoxy)benzènesulfonamide 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. D47785G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
D47785G 5 g
D47781G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. D47785G Fournisseur TCI America Code fournisseur D47785G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 874781-09-6
Formule moléculaire C7H7F2NO3S
Poids moléculaire (g/mol) 223.19
Numéro MDL MFCD03407973
Clé InChI BBBQHNZWCPUJNW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 24820749
Nom de l’IUPAC 4-(difluoromethoxy)benzène-1-sulfonamide
SOURIRES NS(=O)(=O)C1=CC=C(OC(F)F)C=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique 4-(Difluoromethoxy)benzenesulfonamide
Point de fusion 113 °C
Couleur Blanc-jaune
Quantité 5 g
Poids de formule 223.19
Pourcentage de pureté ≥98,0% (HPLC,N)
Forme physique Poudre cristalline