missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-chlorure de cyanobenzoyle 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. C11825G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
C11825G 5 g
C118225G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. C11825G Fournisseur TCI America Code fournisseur C11825G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 6068-72-0
Formule moléculaire C8H4ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 165.58
Numéro MDL MFCD00001822
Clé InChI USEDMAWWQDFMFY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-cyanobenzoylchloride, 4-cyano-benzoyl chloride, p-cyanobenzoyl chloride, unii-2577fde7a8, benzoyl chloride, 4-cyano, 4cyanobenzoyl chloride, 4-cyano-benzoylchloride, 4-cyanobenzoyl-chloride, 4-cyanpbenzoyl chloride, 4-cyano benzoylchloride
PubChem CID 80172
Nom de l’IUPAC 4-chlorure de cyanobenzoyle
SOURIRES ClC(=O)C1=CC=C(C=C1)C#N

Spécifications

Nom ou substance chimique 4-Cyanobenzoyl Chloride
Point de fusion 70 °C
Couleur Blanc-jaune
Point d’ébullition 110 °C
Quantité 5 g
Numéro UN 3261
Poids de formule 165.58
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC,T)
Forme physique Poudre cristalline