missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Chlorosalicylaldéhyde 95,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. C26535G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
C26535G 5 g
C26531G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. C26535G Fournisseur TCI America Code fournisseur C26535G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 2420-26-0
Formule moléculaire C7H5ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 156.57
Numéro MDL MFCD06252499
Clé InChI QNZWAJZEJAOVPN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-Chloro-2-hydroxybenzaldehyde
PubChem CID 520101
Nom de l’IUPAC 4-chloro-2-hydroxybenzaldéhyde
SOURIRES OC1=C(C=O)C=CC(Cl)=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique 4-Chlorosalicylaldehyde
Point de fusion 47 °C
Quantité 5 g
Poids de formule 156.57
Pourcentage de pureté ≥95,0% (GC,T)
Forme physique Poudre cristalline