missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acide 4-chlorocinnamique 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. C014925G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
C014925G 25 g
C0149500G 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. C014925G Fournisseur TCI America Code fournisseur C014925G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 1615-02-7
Formule moléculaire C9H7ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 182.60
Numéro MDL MFCD00004396
Clé InChI GXLIFJYFGMHYDY-ZZXKWVIFSA-N
Synonyme 4-chlorocinnamic acid, p-chlorocinnamic acid, 3-4-chlorophenyl acrylic acid, trans-4-chlorocinnamic acid, 2e-3-4-chlorophenyl prop-2-enoic acid, e-p-chlorocinnamic acid, cinnamic acid, p-chloro, trans-p-chlorocinnamic acid, 2-propenoic acid, 3-4-chlorophenyl, 3-p-chlorophenyl acrylic acid
PubChem CID 637797
ChEBI CHEBI:61116
Nom de l’IUPAC (2E)-3-(4-chlorophényl)prop-2-acide énoïque
SOURIRES OC(=O)\C=C\C1=CC=C(Cl)C=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique 4-Chlorocinnamic Acid
Couleur Blanc-jaune
Quantité 25 g
Poids de formule 182.60
Pourcentage de pureté ≥98,0% (T)
Forme physique Poudre cristalline
RTECSNumber GD8490000
TSCA Non