missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Chlorobenzhydrazide, 98%

Numéro de catalogue. AAA1191122
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
50 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAA1191122 100 g
AAA1191106 5 g
AAA1191118 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. AAA1191122 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A1191122
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 536-40-3 | C7H7ClN2O | 170,60 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 536-40-3
Formule moléculaire C7H7ClN2O
Poids moléculaire (g/mol) 170.60
Numéro MDL MFCD00007603
Clé InChI PKBGHORNUFQAAW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chlorobenzhydrazide, 4-chlorobenzoylhydrazine, 4-chlorobenzoic hydrazide, p-chlorobenzohydrazide, 4-chlorobenzoic acid hydrazide, p-chlorobenzoylhydrazine, p-chlorobenzoic hydrazide, p-chlorobenzoyl hydrazide, 4-chlorobenzoyl hydrazide, p-chlorobenzoic acid, hydrazide
PubChem CID 10816
Nom de l’IUPAC 4-chlorobenzohydrazide
SOURIRES NNC(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique 4-Chlorobenzhydrazide
Point de fusion 162 °C à 166 °C
Quantité 100 g
Beilstein 511154
Poids de formule 170.6
Pourcentage de pureté 98%
Hazard Category H315-H319-H335
Hazard Statement GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Precautionary Statement P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
EINECSNumber 208-632-0
TSCA Non
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche