missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Chloro-N-(4-fluorobenzyl)aniline, 97%, Thermo Scientific™

Numéro de catalogue. AAH56981MD
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAH56981MD 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. AAH56981MD Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur H56981MD
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Ce Thermo Scientific produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.

Identifiants chimiques

CAS 356531-46-9
Formule moléculaire C13H11ClFN
Poids moléculaire (g/mol) 235.69
Numéro MDL MFCD03210761
Clé InChI GHZMAHWNLUETDK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chloro-n-4-fluorophenyl methyl aniline, 4-chloro-n-4-fluorobenzyl aniline, n-4-fluorobenzyl-4-chloroaniline
PubChem CID 1133333
Nom de l’IUPAC 4-chloro-N-[(4-fluorophényl)méthyl]aniline
SOURIRES FC1=CC=C(CNC2=CC=C(Cl)C=C2)C=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique 4-Chloro-N-(4-fluorobenzyl)aniline
Quantité 250 mg
Poids de formule 235.69
Pourcentage de pureté 97%
Hazard Category H302-H315-H319-H335
Precautionary Statement P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
TSCA Non
Recommended Storage Température ambiante