missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Chloro-5-(2-thiényl)thieno[2,3-d]pyrimidine, 97%

Numéro de catalogue. AAH3361006
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAH3361006 5 g
AAH3361003 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AAH3361006 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur H3361006
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 189681-04-7 | C10H5ClN2S2 | 252,73 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 189681-04-7
Formule moléculaire C10H5ClN2S2
Poids moléculaire (g/mol) 252.73
Numéro MDL MFCD00174019
Clé InChI VNWBUFWVNCUUKY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chloro-5-2-thienyl thieno 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-5-thiophen-2-yl thieno 2,3-d pyrimidine, thieno 2,3-d pyrimidine,4-chloro-5-2-thienyl, 4-chloro-5-2-thienyl thiopheno 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-5-thiophen-2-ylthieno 2,3-d pyrimidine
PubChem CID 735732
Nom de l’IUPAC 4-chloro-5-thiophène-2-ylthieno[2,3-d]pyrimidine
SOURIRES ClC1=C2C(SC=C2C2=CC=CS2)=NC=N1

Spécifications

Nom ou substance chimique 4-Chloro-5-(2-thienyl)thieno[2,3-d]pyrimidine
Quantité 5 g
Poids de formule 252.75
Pourcentage de pureté 97%
Hazard Category Warning
Hazard Statement GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Precautionary Statement GHS P Statement
P261-P280-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
TSCA Non
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche