missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Chloro-3-(trifluorométhyl)phényl isocyanate 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. C27785G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
C27785G 5 g
C277825G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. C27785G Fournisseur TCI America Code fournisseur C27785G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 327-78-6
Formule moléculaire C8H3ClF3NO
Poids moléculaire (g/mol) 221.563
Numéro MDL MFCD00013874
Clé InChI NBJZEUQTGLSUOB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chloro-3-trifluoromethyl phenyl isocyanate, 1-chloro-4-isocyanato-2-trifluoromethyl benzene, 4-chloro-3-trifluoromethyl phenylisocyanate, benzene, 1-chloro-4-isocyanato-2-trifluoromethyl, 4-chloro-3-trifluoromethylphenyl isocyanate, 4-chloro-3-trifluoromethoxy phenyl isocyanate, 1-chloro-4-isocyanato-2-trifluoromethyl-benzene, 4-chloro-3-trifluoromethyl benzenisocyanate, 3-trifluoromethyl-4-chloro-phenyl isocyanate, pubchem5027
PubChem CID 2733265
Nom de l’IUPAC 1-chloro-4-isocyanato-2-(trifluorométhyl)benzène
SOURIRES C1=CC(=C(C=C1N=C=O)C(F)(F)F)Cl

Spécifications

Nom ou substance chimique 4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl Isocyanate
Point de fusion 36 °C
Couleur Blanc-jaune
Point d’ébullition 92 °C
Quantité 5 g
Numéro UN 2206
Poids de formule 221.56
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Morceaux cristallins