missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Chloro-3-nitroanisole 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. C122525G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
C122525G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. C122525G Fournisseur TCI America Code fournisseur C122525G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 10298-80-3
Formule moléculaire C7H6ClNO3
Poids moléculaire (g/mol) 187.579
Numéro MDL MFCD00007077
Clé InChI HISHUMDTGXICEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chloro-3-nitroanisole, 2-chloro-5-methoxynitrobenzene, anisole, 4-chloro-3-nitro, benzene, 1-chloro-4-methoxy-2-nitro, 1-chloro-4-methoxy-2-nitro-benzene, 4-methoxy-2-nitrochlorobenzene, pubchem2627, 4-chloro-3-nitroanisol, 3-nitro-4-chloroanisole, 4-chloro-3-nitro-anisol
PubChem CID 25140
Nom de l’IUPAC 1-chloro-4-méthoxy-2-nitrobenzène
SOURIRES COC1=CC(=C(C=C1)Cl)[N+](=O)[O-]

Spécifications

Nom ou substance chimique 4-Chloro-3-nitroanisole
Point de fusion 43 °C
Couleur Jaune
Quantité 25 g
Poids de formule 187.58
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline
EINECSNumber (3)-0910&(3)-0911
RTECSNumber BZ8580000
TSCA Non