missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Chloro-3-fluorobenzotrifluorure 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. C32161G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
C32161G 1 g
C32165G 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. C32161G Fournisseur TCI America Code fournisseur C32161G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 32137-20-5
Formule moléculaire C7H3ClF4
Poids moléculaire (g/mol) 198.54
Numéro MDL MFCD00060646
Clé InChI HKBWIKAFHCGRTH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chloro-3-fluorobenzotrifluoride, 1-chloro-2-fluoro-4-trifluoromethyl benzene, 3-fluoro-4-chlorobenzotrifluoride, 4-chloro-3-fluoroobenzotrifluoride, benzene, 1-chloro-2-fluoro-4-trifluoromethyl, 1-chloro-2-fluoro-4-trifluoromethyl-benzene, 4-chloro-3-fluoro benzotrifluoride, 3-fluoro-4-chloro-trifluoromethyl benzene, 1-chloranyl-2-fluoranyl-4-trifluoromethyl benzene
PubChem CID 2736545
Nom de l’IUPAC 1-chloro-2-fluoro-4-(trifluorométhyl)benzène
SOURIRES FC1=C(Cl)C=CC(=C1)C(F)(F)F

Spécifications

Nom ou substance chimique 4-Chloro-3-fluorobenzotrifluoride
Couleur Jaune
Point d’ébullition 135 °C
Quantité 1 g
Numéro UN 1993
Poids de formule 198.54
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Liquide
EINECSNumber (3)-4052
TSCA Non