missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acide 4-Chloro-2-pyridinecarboxylique 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. C13605G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
C13605G 5 g
C13601G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. C13605G Fournisseur TCI America Code fournisseur C13605G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS: 5470-22-4 | C6H4ClNO2 | 157.553 g/mol

Identifiants chimiques

CAS 5470-22-4
Formule moléculaire C6H4ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 157.553
Numéro MDL MFCD00191400
Clé InChI NNMYRMGMVLMQAY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chloropicolinic acid, 4-chloro-pyridine-2-carboxylic acid, 4-chloro-2-pyridinecarboxylic acid, 4-chloro-2-picolinic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 4-chloro, 4-chloro picolinic acid, 2-carboxy-4-chloropyridine, chloropicolinicacid, pubchem12731, acmc-1bn7z
PubChem CID 230890
Nom de l’IUPAC Acide 4-chloropyridine-2-carboxylique
SOURIRES C1=CN=C(C=C1Cl)C(=O)O

Spécifications

Nom ou substance chimique 4-Chloro-2-pyridinecarboxylic Acid
Point de fusion 181 °C
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Poids de formule 157.55
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC,T)
Forme physique Poudre cristalline