missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Chloro-2-nitrophénol 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. C022825G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
C022825G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. C022825G Fournisseur TCI America Code fournisseur C022825G

missing translation for 'validMainframeMsg'

Chemical Identifiers

CAS 89-64-5
Formule moléculaire C6H4ClNO3
Poids moléculaire (g/mol) 173.55
Numéro MDL MFCD00007113
Clé InChI NWSIFTLPLKCTSX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-nitro-4-chlorophenol, phenol, 4-chloro-2-nitro, unii-438lq62wnh, 4-chloro-2-nitro-phenol, 4-chloro-6-nitrophenol, acmc-209r2b, 5-chloro-2-hydroxynitrobenzene, 4-chloro-2-nitrophenol
PubChem CID 6980
Nom de l’IUPAC 4-chloro-2-nitrophénol
SOURIRES OC1=CC=C(Cl)C=C1[N+]([O-])=O

Specifications

Nom ou substance chimique 4-Chloro-2-nitrophenol
Point de fusion 88 °C
Couleur Jaune
Quantité 25 g
Poids de formule 173.55
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC,T)
Forme physique Poudre cristalline
EINECSNumber (3)-0905
TSCA Oui