missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Chloro-2-fluorobenzonitrile 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. C21215G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
C21215G 5 g
C212125G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. C21215G Fournisseur TCI America Code fournisseur C21215G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 57381-51-8
Formule moléculaire C7H3ClFN
Poids moléculaire (g/mol) 155.556
Numéro MDL MFCD00143284
Clé InChI JRDMGVGCATYZPW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-fluoro-4-chlorobenzonitrile, 4-chloro-2-fluoro-benzonitrile, benzonitrile, 4-chloro-2-fluoro, 4-chloro-2-fluorobenzenecarbonitrile, ncr dg bf, pubchem3424, 1-chloro-3-fluorobezene, acmc-1b0zj, ksc493o3h
PubChem CID 93655
Nom de l’IUPAC 4-chloro-2-fluorobenzonitrile
SOURIRES C1=CC(=C(C=C1Cl)F)C#N

Spécifications

Nom ou substance chimique 4-Chloro-2-fluorobenzonitrile
Point de fusion 60 °C
Quantité 5 g
Forme physique Poudre de cristal à 20 °C
Numéro UN 3439
Poids de formule 155.56
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)