missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Chloro-2-fluoro-1-iodobenzène 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. C14995G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
C14995G 5 g
C149925G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. C14995G Fournisseur TCI America Code fournisseur C14995G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 6797-79-1
Formule moléculaire C6H3ClFI
Poids moléculaire (g/mol) 256.44
Numéro MDL MFCD00079729
Clé InChI RSTFBOIFYXJIMR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chloro-2-fluoroiodobenzene, 2-fluoro-4-chloroiodobenzene, 1-chloro-3-fluoro-4-iodobenzene, 4-chloro-2-fluoro-1-iodo-benzene, 4-chloro-2-fluoro-iodobenzene, pubchem3435, acmc-1b71k, 2-iodo-5-chlorofluorobenzene, 2-iodo-5-chlorofluoro benzene, 3-fluoro-4-iodophenyl chloride
PubChem CID 2736562
Nom de l’IUPAC 4-chloro-2-fluoro-1-iodobenzène
SOURIRES FC1=C(I)C=CC(Cl)=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique 4-Chloro-2-fluoro-1-iodobenzene
Quantité 5 g
Poids de formule 256.44
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Liquide