missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Chloro-1-naphthol 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. C22915G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
C22915G 5 g
C22911G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. C22915G Fournisseur TCI America Code fournisseur C22915G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 604-44-4
Formule moléculaire C10H7ClO
Poids moléculaire (g/mol) 178.615
Numéro MDL MFCD00003974
Clé InChI LVSPDZAGCBEQAV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chloro-1-naphthol, 1-chloro-4-hydroxynaphthalene, 1-naphthalenol, 4-chloro, 4-chloro-1-naphthalenol, 1-naphthol, 4-chloro, 4-chloronaphthol, 4-chloro-.alpha.-naphthol, 4-chloro-1-hydroxynaphthalene, 4-chloro-alpha-naphthol, acmc-20amm7
PubChem CID 11787
Nom de l’IUPAC 4-chloronaphtalène-1-ol
SOURIRES C1=CC=C2C(=C1)C(=CC=C2Cl)O

Spécifications

Nom ou substance chimique 4-Chloro-1-naphthol [for Biochemical Research]
Point de fusion 120 °C
Quantité 5 g
Poids de formule 178.62
Pourcentage de pureté ≥98,0% (T)
Forme physique Poudre cristalline