missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Bromure de butylbenzyle 97,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. B30055G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B30055G 5 g
B30051G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. B30055G Fournisseur TCI America Code fournisseur B30055G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 10531-16-5
Formule moléculaire C11H15Br
Poids moléculaire (g/mol) 227.145
Clé InChI XNQBGVFFKGZXJH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 12150840
Nom de l’IUPAC 1-(bromométhyl)-4-butylbenzène
SOURIRES CCCCC1=CC=C(C=C1)CBr

Spécifications

Nom ou substance chimique 4-Butylbenzyl Bromide
Couleur Jaune
Point d’ébullition 144 °C
Quantité 5 g
Numéro UN 3265
Poids de formule 227.15
Pourcentage de pureté ≥97,0% (GC)
Forme physique Liquide