missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(4-Bromophényl)urée 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. B28345G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B28345G 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. B28345G Fournisseur TCI America Code fournisseur B28345G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 1967-25-5
Formule moléculaire C7H7BrN2O
Poids moléculaire (g/mol) 215.05
Numéro MDL MFCD00025428
Clé InChI PFQUUCXMPUNRLA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromophenyl urea, 1-4-bromophenyl urea, n-4-bromophenyl urea, p-bromophenylurea, unii-n4k2d5wzsi, n4k2d5wzsi, urea, 4-bromophenyl, 4-bromophenyl-urea, acmc-209f0h, amino-n-4-bromophenyl amide
PubChem CID 16074
Nom de l’IUPAC (4-bromophényl)urée
SOURIRES C1=CC(=CC=C1NC(=O)N)Br

Spécifications

Nom ou substance chimique (4-Bromophenyl)urea
Point de fusion 227 °C
Couleur Mauve
Quantité 5 g
Poids de formule 215.05
Pourcentage de pureté ≥98,0% (N)
Forme physique Poudre cristalline