missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Bromophényl Méthyl Sulfone 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. B31485G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B31485G 5 g
B314825G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. B31485G Fournisseur TCI America Code fournisseur B31485G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 3466-32-8
Formule moléculaire C7H7BrO2S
Poids moléculaire (g/mol) 235.095
Numéro MDL MFCD00025065
Clé InChI FJLFSYRGFJDJMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromophenyl methyl sulfone, 1-bromo-4-methylsulfonyl benzene, 1-bromo-4-methanesulfonylbenzene, p-bromophenyl methyl sulfone, methyl 4-bromophenyl sulfone, 4-bromophenyl methyl sulphone, benzene, 1-bromo-4-methylsulfonyl, 4-bromophenylmethylsulfone, p-methyl benzenesulfobromide, sulfone, p-bromophenyl methyl
PubChem CID 77014
Nom de l’IUPAC 1-bromo-4-méthylsulfonylbenzène
SOURIRES CS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)Br

Spécifications

Nom ou substance chimique 4-Bromophenyl Methyl Sulfone
Point de fusion 104 °C
Couleur Blanc-jaune
Quantité 5 g
Poids de formule 235.10
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline