missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Bromocatechol 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. B21731G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B21731G 1 g
B21735G 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. B21731G Fournisseur TCI America Code fournisseur B21731G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 17345-77-6
Formule moléculaire C6H5BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 189.008
Numéro MDL MFCD00869769
Clé InChI AQVKHRQMAUJBBP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-Bromo-1,2-dihydroxybenzene
PubChem CID 28487
ChEBI CHEBI:34388
Nom de l’IUPAC 4-bromobenzène-1,2-diol
SOURIRES C1=CC(=C(C=C1Br)O)O

Spécifications

Nom ou substance chimique 4-Bromocatechol
Point de fusion 87 °C
Quantité 1 g
Poids de formule 189.01
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline