missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(4-Bromobenzyl)bromure de triphénylphosphonium, 98%

Numéro de catalogue. AAA1522014
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAA1522014 25 g
AAA1522006 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AAA1522014 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A1522014
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 51044-13-4 | C25H21Br2P | 512,23 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 51044-13-4
Formule moléculaire C25H21Br2P
Poids moléculaire (g/mol) 512.23
Numéro MDL MFCD00051922
Clé InChI FQJYKXVQABPCRA-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 4-bromobenzyl triphenylphosphonium bromide, phosphonium, 4-bromophenyl methyl triphenyl-, bromide, 4-bromophenyl methyl triphenylphosphanium bromide, acmc-20apnl, 4-bromobenzyltriphenylphosphoniumbromide, 4-bromobenzyl triphenylphosphoniumbromide, 4-bromobenzyl triphenylphosphonium-bromide, 4-bromobenzyl triphenyl-phosphonium bromide, 4-bromobenzyl triphenyl phosphonium bromide
PubChem CID 2724858
Nom de l’IUPAC (4-bromophényl)méthyl-triphénylphosphanium; bromure
SOURIRES [Br-].BrC1=CC=C(C[P+](C2=CC=CC=C2)(C2=CC=CC=C2)C2=CC=CC=C2)C=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique (4-Bromobenzyl)triphenylphosphonium bromide
Point de fusion 270 °C à 273 °C
Quantité 25 g
Beilstein 4173386
Sensibilité Hygroscopique
Poids de formule 512.24
Pourcentage de pureté 98%
Hazard Category H315-H319-H335
Hazard Statement GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Precautionary Statement P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
TSCA Non
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche