missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alcool 4-bromobenzylique 99,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. B137225G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B137225G 25 g
B1372100G 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. B137225G Fournisseur TCI America Code fournisseur B137225G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 873-75-6
Formule moléculaire C7H7BrO
Poids moléculaire (g/mol) 187.036
Numéro MDL MFCD00004650
Clé InChI VEDDBHYQWFOITD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromobenzyl alcohol, 4-bromophenyl methanol, p-bromobenzyl alcohol, benzenemethanol, 4-bromo, para-bromobenzyl alcohol, 4-bromobenzylalcohol, p-bromo-benzyl alcohol, ccris 5119, 4-bromophenyl-methanol, benzyl alcohol, p-bromo
PubChem CID 70119
Nom de l’IUPAC (4-bromophényl)méthanol
SOURIRES C1=CC(=CC=C1CO)Br

Spécifications

Nom ou substance chimique 4-Bromobenzyl Alcohol
Point de fusion 78 °C
Quantité 25 g
Poids de formule 187.04
Pourcentage de pureté ≥99,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline