missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Bromobenzénethiool 97,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. B13855G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B13855G 5 g
B138525G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. B13855G Fournisseur TCI America Code fournisseur B13855G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 106-53-6
Formule moléculaire C6H5BrS
Poids moléculaire (g/mol) 189.07
Numéro MDL MFCD00004845
Clé InChI FTBCOQFMQSTCQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromothiophenol, benzenethiol, 4-bromo, p-bromothiophenol, p-bromobenzenethiol, 4-bromobenzene-1-thiol, 4-bromo-benzenethiol, 4-bromo thiophenol, p-bromophenyl thiol, benzenethiol, p-bromo, unii-p3wuo03x17
PubChem CID 66049
Nom de l’IUPAC 4-bromobenzénethiool
SOURIRES C1=CC(=CC=C1S)Br

Spécifications

Nom ou substance chimique 4-Bromobenzenethiol
Point de fusion 74 °C
Couleur Blanc-jaune
Point d’ébullition 231 °C
Quantité 5 g
Numéro UN 1759
Poids de formule 189.07
Pourcentage de pureté ≥97,0% (GC,T)
Forme physique Poudre cristalline