missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4'-Bromoacétophénone, 98%

Numéro de catalogue. AAA1222214
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAA1222214 25 g
AAA1222222 100 g
AAA1222236 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. AAA1222214 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A1222214
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

CAS : 99-90-1 | C8H7BrO | 199,05 g/mol

Marquée 4', la bromoacétophène présente une activité contre la phototaxie positive des cellules de Chlamydomonas. Un matériau de départ fondamental pour la synthèse organique.

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Applications
Marquées 4'-La bromoacétophène possède une activité contre la phototaxie positive des cellules de Chlamydomonas. Un matériau de départ fondamental pour la synthèse organique.

Solubilité
Soluble dans le chloroforme. Insoluble dans l’eau.

Notes
Conservez dans un endroit frais et sec, dans un contenant hermétiquement fermé. Conserver loin des bases de l’agent oxydant.

Identifiants chimiques

CAS 99-90-1
Formule moléculaire C8H7BrO
Poids moléculaire (g/mol) 199.05
Numéro MDL MFCD00000105
Clé InChI WYECURVXVYPVAT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4'-bromoacetophenone, 1-4-bromophenyl ethanone, p-bromoacetophenone, 4-bromoacetophenone, ethanone, 1-4-bromophenyl, 1-4-bromophenyl ethan-1-one, 1-acetyl-4-bromobenzene, methyl p-bromophenyl ketone, p-bromophenyl methyl ketone, acetophenone, 4'-bromo
PubChem CID 7466
Nom de l’IUPAC 1-(4-bromophényl)éthanone
SOURIRES CC(=O)C1=CC=C(Br)C=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique 4'-Bromoacetophenone
Point de fusion 49°C to 53°C
Point d’ébullition 255°C to 256°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 25 g
Beilstein 386015
Indice de Merck 14,1403
Renseignements sur la solubilité Soluble in Chloroform. Insoluble in water.
Poids de formule 199.05
Pourcentage de pureté 98%
Hazard Category H315-H319-H335
Hazard Statement GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Precautionary Statement P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
EINECSNumber 202-799-3
TSCA Yes
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche