missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Bromo-3-(trifluorométhyl)phénol 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. B44945G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B44945G 5 g
B44941G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. B44945G Fournisseur TCI America Code fournisseur B44945G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 320-49-0
Formule moléculaire C7H4BrF3O
Poids moléculaire (g/mol) 241.01
Numéro MDL MFCD03095342
Clé InChI VOWPIDJSINRFPZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromo-3-trifluoromethyl phenol, 2-bromo-5-hydroxybenzotrifluoride, 3-trifluoromethyl-4-bromophenol, phenol, 4-bromo-3-trifluoromethyl, 4-bromo-3-trifluromethylphenol, 4-bromo-3-trifluoromethyl-phenol, btfp, pubchem2111, acmc-1ahmz, 3-trifluoromethyl-4-bromo phenol
PubChem CID 22277307
Nom de l’IUPAC 4-bromo-3-(trifluorométhyl)phénol
SOURIRES OC1=CC(=C(Br)C=C1)C(F)(F)F

Spécifications

Nom ou substance chimique 4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenol
Point de fusion 48 °C
Quantité 5 g
Poids de formule 241.01
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline
TSCA Non
Recommended Storage Réfrigérateur