missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Bromo-3-nitrotoluène, 98+%

Numéro de catalogue. AAA1071822
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAA1071822 100 g
AAA1071814 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AAA1071822 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A1071822
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 5326-34-1 | C7H6BrNO2 | 216,03 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 5326-34-1
Formule moléculaire C7H6BrNO2
Poids moléculaire (g/mol) 216.03
Numéro MDL MFCD00024180
Clé InChI UPBUTKQMDPHQAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromo-3-nitrotoluene, 2-bromo-5-methylnitrobenzene, benzene, 1-bromo-4-methyl-2-nitro, bromonitrotoluene-4, 1-bromo-4-methyl-2-nitro-benzene, 3-nitro-4-bromotoluene, pubchem9585, acmc-209l5d, ksc490m7t, tpc-i121
PubChem CID 79224
Nom de l’IUPAC 1-bromo-4-méthyl-2-nitrobenzène
SOURIRES CC1=CC=C(Br)C(=C1)[N+]([O-])=O

Spécifications

Nom ou substance chimique 4-Bromo-3-nitrotoluene
Point de fusion 29 °C à 32 °C
Densité 1.578
Point d’ébullition 96 °C (1 mmHg)
Point d’éclair >110 °C (230 °F)
Quantité 100 g
Beilstein 1945925
Sensibilité Sensible à la lumière
Poids de formule 216.04
Pourcentage de pureté ≥98%
Hazard Category H302+H312+H332-H315-H319-H335
Hazard Statement GHS H Statement
H301-H311-H315-H319-H335
Toxic if swallowed.
Toxic in contact with skin.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Precautionary Statement P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
DOTInformation Hazard Class: 6.1; Packaging Group: III
EINECSNumber 226-203-6
TSCA Non
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche