missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Bromo-3-méthylbenzènsulfonyl chlorure 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. B23431G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B23431G 1 g
B23435G 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. B23431G Fournisseur TCI America Code fournisseur B23431G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 72256-93-0
Formule moléculaire C7H6BrClO2S
Poids moléculaire (g/mol) 269.54
Numéro MDL MFCD03094696
Clé InChI JRNDXUKMWFVEIC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromo-3-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, 4-bromo-3-methylbenzenesulphonyl chloride, 4-bromo-3-methylbenzenesulphonylchloride, 4-bromo-3-methyl-benzenesulfonyl chloride, 6-bromo-m-toluene-3-sulfonyl chloride, pubchem15805, acmc-1bho4, jrndxukmwfveic-uhfffaoysa, 4-bromo-3-methylphenyl chlorosulfone, 4-bromo-3-methylbenzene sulfonyl chloride
PubChem CID 2737503
Nom de l’IUPAC 4-bromo-3-méthylbenzène-1-chlorure de sulfonyle
SOURIRES CC1=C(Br)C=CC(=C1)S(Cl)(=O)=O

Spécifications

Nom ou substance chimique 4-Bromo-3-methylbenzenesulfonyl Chloride
Point de fusion 59 °C
Quantité 1 g
Numéro UN 3261
Poids de formule 269.54
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC,T)
Forme physique Poudre cristalline