missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Bromo-3-fluoroaniline, 98%
Description
La 4-Bromo-3-fluoroaniline est un intermédiaire utilisé pour la préparation synthétique du Tradizolid et de divers produits pharmaceutiques, tels que la synthèse de plusieurs 4,4-dialkylkyl- et 4,4-alkoxyalkylterphényles substituts latéralement par le difluoro.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4-Bromo-3-fluoroaniline est un intermédiaire utilisé pour la préparation synthétique du Tradizolid et de divers produits pharmaceutiques tels que la synthèse de plusieurs 4,4-dialkyl″ et 4,4-alkoxyalkylterp″ substituts latéralement par le difluoro.
4-Bromo-3-fluoroaniline est un intermédiaire utilisé pour la préparation synthétique du Tradizolid et de divers produits pharmaceutiques tels que la synthèse de plusieurs 4,4-dialkyl″ et 4,4-alkoxyalkylterp″ substituts latéralement par le difluoro.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-Bromo-3-fluoroaniline |
| Point de fusion | 65 °C à 70 °C |
| Point d’éclair | 104 °C (219 °F) |
| Quantité | 10 g |
| Numéro UN | UN2811 |
| Beilstein | 3236457 |
| Renseignements sur la solubilité | Soluble dans l’acétonitrule, le méthanol. Insoluble dans l’eau. |
| Poids de formule | 190.01 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | H315-H319-H335 |
| Hazard Statement | GHS H Statement H331-H302-H312-H315-H319-H335 Toxic if inhaled. Harmful if swallowed. Harmful in contact with skin. Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. May cause respiratory irritation. |
| Precautionary Statement | P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c |
| DOTInformation | Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: TOXIC SOLIDS, ORGANIC, N.O.S. |
| EINECSNumber | 000-000-0 |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche