missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Bromo-3,5-dimethylisoxazole, 97%, Thermo Scientific™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-Bromo-3, 5-dimethylisoxazole |
| CAS % minimum | 96.5 |
| CAS % maximal | 100.0 |
| Densité | 1.484g/mL |
| Fourchette de pourcentages d’essai | 97% |
| Emballage | Amber glass bottle |
| Quantité | 1g |
| Poids de formule | 176.01 |
| Pourcentage de pureté | 97% |