missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Bromo-2-tert-butylphénol 95,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. B43151G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B43151G 1 g
B43155G 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. B43151G Fournisseur TCI America Code fournisseur B43151G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 10323-39-4
Formule moléculaire C10H13BrO
Poids moléculaire (g/mol) 229.12
Numéro MDL MFCD00192645
Clé InChI IKMJSWBFODAWTC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 97068
Nom de l’IUPAC 4-bromo-2-tert-butylphénol
SOURIRES CC(C)(C)C1=CC(Br)=CC=C1O

Spécifications

Nom ou substance chimique 4-Bromo-2-tert-butylphenol
Couleur Jaune
Quantité 1 g
Poids de formule 229.12
Pourcentage de pureté ≥95,0% (GC)
Forme physique Liquide
TSCA Non
Recommended Storage Réfrigérateur