missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Bromo-2-nitrotoluène 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. B18435G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B18435G 5 g
B184325G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. B18435G Fournisseur TCI America Code fournisseur B18435G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 60956-26-5
Formule moléculaire C7H6BrNO2
Poids moléculaire (g/mol) 216.034
Numéro MDL MFCD00041243
Clé InChI KZNXALJXBRSMFL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromo-2-nitrotoluene, 2-nitro-4-bromotoluene, 4-bromo-6-nitrotoluene, bromo 4--2-nitrotoluene, 5-bromo-2-methylnitrobenzene, benzene, 4-bromo-1-methyl-2-nitro, 4-bromo-1-methyl-2-nitro-benzene, 4-brom-2-nitrotoluol, pubchem10403, maybridge1_002072
PubChem CID 123546
Nom de l’IUPAC 4-bromo-1-méthyl-2-nitrobenzène
SOURIRES CC1=C(C=C(C=C1)Br)[N+](=O)[O-]

Spécifications

Nom ou substance chimique 4-Bromo-2-nitrotoluene
Point de fusion 46 °C
Point d’ébullition 256 °C
Quantité 5 g
Poids de formule 216.03
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline