missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Bromo-2-méthylpyridine, 97%

Numéro de catalogue. AAH27884MD
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAH27884MD 250 mg
AAH2788403 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AAH27884MD Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur H27884MD
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 22282-99-1 | C6H6BrN | 172,03 g/mol

La 4-bromo-2-méthylpyridine est utilisée comme matériau de départ pour la préparation des couronne-ester-bipyridines et des viologènes par couplage réducteur sodium ou nickel, oxydation des chaînes latérales et estérification. De plus, elle sert de matière première importante et d’intermédiaire dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les agrochimiques et les colorants.

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Applications
: la 4-bromo-2-méthylpyridine est utilisée comme matériau de départ pour la préparation des bipyridines couronne-ester et des viologènes par couplage réducteur sodium ou nickel, oxydation des chaînes latérales et estérification. De plus, elle sert de matière première importante et d’intermédiaire dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les agrochimiques et les colorants.

Solubilité
Miscible avec du dichlorométhane. Immiscible avec l’eau.

Notes
Sensible à la lumière et à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants puissants, les agents réducteurs, les acides et bases forts. Entreposez dans un endroit frais.

Identifiants chimiques

CAS 22282-99-1
Formule moléculaire C6H6BrN
Poids moléculaire (g/mol) 172.03
Numéro MDL MFCD03788196
Clé InChI JFBMFWHEXBLFCR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromo-2-picoline, 2-methyl-4-bromopyridine, 4-bromo-2-methyl-pyridine, pyridine, 4-bromo-2-methyl, 4-bromopicoline, zlchem 422, pubchem4035, acmc-209fui, 4-bromo-methyl-pyridine
PubChem CID 2762835
Nom de l’IUPAC 4-bromo-2-méthylpyridine
SOURIRES CC1=CC(Br)=CC=N1

Spécifications

Nom ou substance chimique 4-Bromo-2-methylpyridine
Densité 1.45
Point d’ébullition 76 °C (14 mmHg)
Point d’éclair 79 °C (174 °F)
Odeur Caractéristiques
Indice de réfraction 1.556
Quantité 250 mg
Renseignements sur la solubilité Miscible avec du dichlorométhane. Immiscible avec l’eau.
Poids de formule 172.03
Pourcentage de pureté 97%
Hazard Category H227-H302+H312+H332-H315-H319
Hazard Statement GHS H Statement
H301-H311-H227-H332-H315-H319
Toxic if swallowed.
Toxic in contact with skin.
Combustible liquid.
Harmful if inhaled.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
Precautionary Statement P210-P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
TSCA Non
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche