missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Bromo-2-méthyl-1-indanone 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. B50961G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B50961G 1 g
B50965G 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. B50961G Fournisseur TCI America Code fournisseur B50961G
Il en reste null

Identifiants chimiques

CAS 174702-59-1
Formule moléculaire C10H9BrO
Poids moléculaire (g/mol) 225.085
Numéro MDL MFCD09881709
Clé InChI AHMJTIYXKJRVFF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 10537152
Nom de l’IUPAC 4-bromo-2-méthyl-2,3-dihydroinden-1-one
SOURIRES CC1CC2=C(C1=O)C=CC=C2Br

Spécifications

Nom ou substance chimique 4-Bromo-2-methyl-1-indanone
Couleur Blanc-jaune
Point d’ébullition 134°C
Quantité 1 g
Poids de formule 225.09
Pourcentage de pureté ≥98.0% (GC)
Forme physique Morceaux cristallins