missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Bromo-2-fluorotoluène 97,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. B17165G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B17165G 5 g
B171625G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. B17165G Fournisseur TCI America Code fournisseur B17165G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 51436-99-8
Formule moléculaire C7H6BrF
Poids moléculaire (g/mol) 189.027
Numéro MDL MFCD00013551
Clé InChI YZFVUQSAJMLFOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromo-2-fluorotoluene, 2-fluoro-4-bromotoluene, benzene, 4-bromo-2-fluoro-1-methyl, toluene,2-fluoro-4-bromo, 4-bromo-2-fluoro-1-methyl-benzene, pubchem1601, acmc-1an2v, 2-fluoro-4-bromo toluene, 4-bromo-2-fluoro-toluene
PubChem CID 171040
Nom de l’IUPAC 4-bromo-2-fluoro-1-méthylbenzène
SOURIRES CC1=C(C=C(C=C1)Br)F

Spécifications

Nom ou substance chimique 4-Bromo-2-fluorotoluene
Couleur Jaune
Point d’ébullition 100 °C
Quantité 5 g
Poids de formule 189.03
Pourcentage de pureté ≥97,0% (GC)
Forme physique Liquide