missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Bromo-2-fluorophénol, 97+%

Numéro de catalogue. AAA1080422
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAA1080422 100 g
AAA1080406 5 g
AAA1080414 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. AAA1080422 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A1080422
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 2105-94-4 | C6H4BrFO | 191,00 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 2105-94-4
Formule moléculaire C6H4BrFO
Poids moléculaire (g/mol) 191.00
Numéro MDL MFCD00011722
Clé InChI RYVOZMPTISNBDB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-fluoro-4-bromophenol, 4-bromo-2-fluoro-phenol, phenol, 4-bromo-2-fluoro, 4-bromo-2-fluoro phenol, pubchem1488, p-bromo-o-fluorophenol, 2-fluoro-4-bromo phenol, acmc-209fh4, ksc204a3n, 3-fluoro-4-hydroxy-bromobenzene
PubChem CID 2724981
Nom de l’IUPAC 4-bromo-2-fluorophénol
SOURIRES OC1=CC=C(Br)C=C1F

Spécifications

Nom ou substance chimique 4-Bromo-2-fluorophenol
Densité 1.744
Point d’ébullition 82 °C à 83 °C (10 mmHg)
Point d’éclair 98 °C (208 °F)
Indice de réfraction 1.566
Quantité 100 g
Beilstein 1861281
Poids de formule 191
Pourcentage de pureté ≥97%
Hazard Category H302-H315-H319-H335
Hazard Statement GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Precautionary Statement P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
DOTInformation Hazard Class: 6.1; Packaging Group: III
TSCA Non
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche