missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Bromo-2-fluorobenzonitrile 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. B27455G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B27455G 5 g
B274525G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. B27455G Fournisseur TCI America Code fournisseur B27455G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 105942-08-3
Formule moléculaire C7H3BrFN
Poids moléculaire (g/mol) 200.01
Numéro MDL MFCD00143264
Clé InChI HGXWRDPQFZKOLZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-fluoro-4-bromobenzonitrile, 4-bromo-2-fluoro-benzonitrile, benzonitrile, 4-bromo-2-fluoro, 4-bromo-2-fluorobenzenecarbonitrile, 4-cyano-3-fluorobromobenzene, pubchem3221, 2-floro-4-bromobenzonitrile, 4-bromo-2-fluorobenzontrile, 4-bromo-6-fluorobenzonitrile, ksc490q4t
PubChem CID 736029
Nom de l’IUPAC 4-bromo-2-fluorobenzonitrile
SOURIRES FC1=CC(Br)=CC=C1C#N

Spécifications

Nom ou substance chimique 4-Bromo-2-fluorobenzonitrile
Point de fusion 71 °C
Point d’ébullition 239 °C
Quantité 5 g
Numéro UN 3439
Poids de formule 200.01
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline