missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Bromo-2-chlorobenzotrifluorure 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. B30575G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B30575G 5 g
B305725G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. B30575G Fournisseur TCI America Code fournisseur B30575G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 467435-07-0
Formule moléculaire C7H3BrClF3
Poids moléculaire (g/mol) 259.45
Numéro MDL MFCD08459292
Clé InChI FJANWAMBKVZTRG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-Bromo-2-chloro-1-(trifluoromethyl)benzene, 4-Bromo-2-chloro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene
PubChem CID 20269848
Nom de l’IUPAC 4-bromo-2-chloro-1-(trifluorométhyl)benzène
SOURIRES FC(F)(F)C1=C(Cl)C=C(Br)C=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique 4-Bromo-2-chlorobenzotrifluoride
Couleur Jaune
Quantité 5 g
Poids de formule 259.45
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Liquide