missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Bromo-2-chloroaniline 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. B19935G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B19935G 5 g
B199325G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. B19935G Fournisseur TCI America Code fournisseur B19935G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 38762-41-3
Formule moléculaire C6H5BrClN
Poids moléculaire (g/mol) 206.467
Numéro MDL MFCD00007660
Clé InChI INMZDDDQLHKGPF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-4-bromoaniline, 4-bromo-2-chloro-phenylamine, benzenamine, 4-bromo-2-chloro, 4-bromo-2-chloro-aniline, 4-bromo-2-chlorophenylamine, 4-bromo-6-chloroaniline, 4-bromo-2-chlorobenzenamine, zlchem 546, pubchem3578, 2-chloro4-bromoaniline
PubChem CID 610169
Nom de l’IUPAC 4-bromo-2-chloroaniline
SOURIRES C1=CC(=C(C=C1Br)Cl)N

Spécifications

Nom ou substance chimique 4-Bromo-2-chloroaniline
Point de fusion 70 °C
Quantité 5 g
Poids de formule 206.47
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline