missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4'-Bromo-2'-chloroacétatanilide 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. B24135G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B24135G 5 g
B241325G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. B24135G Fournisseur TCI America Code fournisseur B24135G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 3460-23-9
Formule moléculaire C8H7BrClNO
Poids moléculaire (g/mol) 248.504
Numéro MDL MFCD00040852
Clé InChI MITWNEIUIPGZKR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4'-bromo-2'-chloroacetanilide, n-4-bromo-2-chlorophenyl acetamide, 4-bromo-2-chloroacetanilide, acetamide, n-4-bromo-2-chlorophenyl, maybridge3_007422, 2-chlor-4-bromacetanilid, acmc-209i8u, buttpark 83\07-60, acetanilide, 4'-bromo-2'-chloro
PubChem CID 610167
Nom de l’IUPAC N-(4-bromo-2-chlorophényl)acétamide
SOURIRES CC(=O)NC1=C(C=C(C=C1)Br)Cl

Spécifications

Nom ou substance chimique 4′-Bromo-2′-chloroacetanilide
Point de fusion 151 °C
Couleur Blanc-jaune
Quantité 5 g
Poids de formule 248.50
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline