missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Bromo-2-chloro-6-méthylaniline, 98%
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-Bromo-2-chloro-6-methylaniline |
| Point de fusion | 37 °C à 40 °C |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | UN2811 |
| Beilstein | 2717133 |
| Poids de formule | 220.5 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | H302+H312+H332-H373 |
| Hazard Statement | GHS H Statement H331-H373-H302-H312 Toxic if inhaled. May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure. Harmful if swallowed. Harmful in contact with skin. |
| Precautionary Statement | P260-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P312-P314-P330-P363-P501c |
| DOTInformation | Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: TOXIC SOLIDS, ORGANIC, N.O.S. |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche