missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Bromo-2,6-alcool difluorobenzylique, 97%

Numéro de catalogue. AAH6162306
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAH6162306 5 g
AAH6162303 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AAH6162306 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur H6162306
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 162744-59-4 | C7H5BrF2O | 223,017 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 162744-59-4
Formule moléculaire C7H5BrF2O
Poids moléculaire (g/mol) 223.017
Numéro MDL MFCD03094461
Clé InChI LSRHFWSNUFIKER-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromo-2,6-difluorobenzyl alcohol, 4-bromo-2,6-difluorophenyl methanol, 4-bromo-2,6-difluorobenzylalcohol, benzenemethanol, 4-bromo-2,6-difluoro, 4-bromo-2,6-difluoro-benzenemethanol, 2,6-difluoro-4-bromobenzyl alcohol, 4-bromo-2,6-difluoro-phenyl methanol, 2,6-difluoro-4-bromo benzyl alcohol, pubchem4882, acmc-209dox
PubChem CID 2773303
Nom de l’IUPAC (4-bromo-2,6-difluorophényl)méthanol
SOURIRES C1=C(C=C(C(=C1F)CO)F)Br

Spécifications

Nom ou substance chimique 4-Bromo-2,6-difluorobenzyl alcohol
Point de fusion 76 °C à 81 °C
Quantité 5 g
Poids de formule 223.01
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide
Hazard Category H315-H319-H335
Precautionary Statement P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
TSCA Non
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche