missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Bromo-1-butanol (contient des quantités variables de Tétrahydrofurane) 80,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. B18855G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B18855G 5 g
B188525G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. B18855G Fournisseur TCI America Code fournisseur B18855G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 33036-62-3
Formule moléculaire C4H9BrO
Poids moléculaire (g/mol) 153.019
Numéro MDL MFCD00015387
Clé InChI SIJLYRDVTMMSIP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromo-1-butanol, 1-butanol, 4-bromo, 4-bromobutanol, 4-bromo-butan-1-ol, 1-bromo-4-hydroxybutane, tetramethylene bromohydrin, 4-bromo-n-butanol, 1-bromobutan-4-ol, 4-bromo butan-1-ol, acmc-1axcv
PubChem CID 118388
Nom de l’IUPAC 4-bromobutan-1-ol
SOURIRES C(CCBr)CO

Spécifications

Nom ou substance chimique 4-Bromo-1-butanol (contains varying amounts of Tetrahydrofuran)
Couleur Jaune
Quantité 5 g
Numéro UN 1993
Poids de formule 153.02
Pourcentage de pureté ≥80,0% (RMN)
Forme physique Liquide
EINECSNumber (2)-2002
TSCA Non
Recommended Storage Congélateur