missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alcool 4-benzyloxybenzylique, 98+%

Numéro de catalogue. AAA1494909
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantity
AAA1494909 10 g
AAA1494918 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AAA1494909 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A1494909
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

CAS : 836-43-1 | C14H14O2 | 214,26 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 836-43-1
Molecular Formula C14H14O2
Molecular Weight (g/mol) 214.26
MDL Number MFCD00004654
InChI Key OEBIVOHKFYSBPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-benzyloxybenzyl alcohol, 4-benzyloxy phenyl methanol, p-benzyloxybenzyl alcohol, 4-benzyloxybenzylalcohol, 4-benzyloxy benzyl alcohol, benzenemethanol, 4-phenylmethoxy, p-alkoxybenzyl alcohol resin, 4-phenylmethoxyphenyl methanol, argopore-wang
PubChem CID 70043
ChEBI CHEBI:29486
IUPAC Name (4-phénylméthoxyphényl)méthanol
SMILES OCC1=CC=C(OCC2=CC=CC=C2)C=C1

Spécifications

Melting Point 84°C to 88°C
Quantity 10 g
Beilstein 1877819
Formula Weight 214.26
Percent Purity ≥98%
Chemical Name or Material 4-Benzyloxybenzyl alcohol
Hazard Category H315-H319
Precautionary Statement P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P362
EINECSNumber 212-649-9
TSCA No
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche