missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acide 4-benzyloxybenzoïque 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. B16655G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B16655G 5 g
B166525G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. B16655G Fournisseur TCI America Code fournisseur B16655G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 1486-51-7
Formule moléculaire C14H12O3
Poids moléculaire (g/mol) 228.25
Numéro MDL MFCD00016527
Clé InChI AQSCHALQLXXKKC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 73880
Nom de l’IUPAC Acide 4-(benzyloxy)benzoïque
SOURIRES OC(=O)C1=CC=C(OCC2=CC=CC=C2)C=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique 4-Benzyloxybenzoic Acid
Point de fusion 190 °C
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Synonyme 4-benzyloxybenzoic acid, 4-benzyloxy benzoic acid, benzoic acid, 4-phenylmethoxy, p-benzyloxy benzoic acid, 4-phenylmethoxy benzoic acid, 4-benzyloxy-benzoic acid, 4-benzyl-oxy benzoic acid, benzoic acid,4-phenylmethoxy, asischem a95731
Poids de formule 228.25
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC,T)
Forme physique Poudre cristalline