missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Benzyloxy-6-chloropyrimidine, 95%

Numéro de catalogue. AAH27390MD
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAH27390MD 250 mg
AAH2739003 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AAH27390MD Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur H27390MD
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 405930-65-6 | C11H9ClN2O | 220,66 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 405930-65-6
Formule moléculaire C11H9ClN2O
Poids moléculaire (g/mol) 220.66
Numéro MDL MFCD06798234
Clé InChI KXDXFVQZZGSEBU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-benzyloxy-6-chloropyrimidine, 6-benzyloxy-4-chloropyrimidine, pyrimidine, 4-chloro-6-phenylmethoxy, acmc-20amoq, 4-chloro-6-benzyloxypyrimidine, pyrimidine,4-chloro-6-phenylmethoxy
PubChem CID 22599871
Nom de l’IUPAC 4-chloro-6-phénylméthoxypyrimidine
SOURIRES ClC1=NC=NC(OCC2=CC=CC=C2)=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique 4-Benzyloxy-6-chloropyrimidine
Quantité 250 mg
Poids de formule 220.66
Pourcentage de pureté 95%
Hazard Category H315-H319-H335
Hazard Statement GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Precautionary Statement P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
TSCA Non
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche