missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Benzyl N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-aspartate 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. B16285G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B16285G 5 g
B162825G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. B16285G Fournisseur TCI America Code fournisseur B16285G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

High-purity amino acid derivative for laboratory use.

  • Purity (Neutralization titration): ≥98.0%
  • Molecular Formula: C16H21NO6
  • Molecular Weight: 323.35 g/mol
  • Physical State: Solid (White to Almost white powder to crystal)
  • Melting Point: 102°C to 104°C
  • Specific Rotation [α]20/D: -19.0 to -21.0 deg (C=2, DMF)
  • Solubility: Almost transparent in N,N-DMF
  • NMR: Confirmed to structure

Identifiants chimiques

CAS 7536-58-5
Formule moléculaire C16H21NO6
Poids moléculaire (g/mol) 323.345
Numéro MDL MFCD00065564
Clé InChI SOHLZANWVLCPHK-LBPRGKRZSA-N
Synonyme boc-asp obzl-oh, boc-l-aspartic acid 4-benzyl ester, s-4-benzyloxy-2-tert-butoxycarbonyl amino-4-oxobutanoic acid, boc-l-asp obzl-oh, boc-l-aspartic acid-4-benzyl ester, 4-benzyl n-boc-l-aspartate, boc-l-aspartic acid 4-benzylester, 2s-4-benzyloxy-2-tert-butoxycarbonyl amino-4-oxobutanoic acid, boc-aspartic acid beta-benzyl ester, n-tert-butoxycarbonyl-l-aspartic acid 4-benzyl ester
PubChem CID 1581888
Nom de l’IUPAC (2S)-2-[(2-méthylpropane-2-yl)oxycarbonylamino]-4-oxo-4-phénylméthoxybutanoïque acide
SOURIRES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(=O)O

Spécifications

Point de fusion 103 °C
Nom ou substance chimique 4-Benzyl N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-aspartate
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Poids de formule 323.35
Pourcentage de pureté ≥98,0% (T)
Niveau Laboratory
Forme physique Poudre cristalline