missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Amylcyclohexanol (mélange cis et trans- 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. a192625g
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
A192625G 25 g
A19265G 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. A192625G Fournisseur TCI America Code fournisseur A192625G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 54410-90-1
Formule moléculaire C11H22O
Poids moléculaire (g/mol) 170.296
Clé InChI VHWGPISIUNUREA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-Pentylcyclohexanol
PubChem CID 41076
Nom de l’IUPAC 4-pentylcyclohexane-1-ol
SOURIRES CCCCCC1CCC(CC1)O

Spécifications

Nom ou substance chimique 4-Amylcyclohexanol (cis- and trans- mixture)
Couleur Jaune
Quantité 25 g
Poids de formule 170.30
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Liquide
RTECSNumber GW0680000
TSCA Non