missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Aminopyrimidine, 98%

Numéro de catalogue. AAH27367MD
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAH27367MD 250 mg
AAH2736703 1 g
AAH2736706 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. AAH27367MD Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur H27367MD
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 591-54-8 | C4H5N3 | 95,105 g/mol

La 4-Aminopyrimidine a été utilisée dans la préparation de l’hydriodure 1:4-dihydro-4-imino-1-méthylpyrimidine.

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Applications
4-Aminopyrimidine a été utilisée dans la préparation de l’hydriodure de 1:4-dihydro-4-imino-1-méthylpyrimidine.

Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.

Notes
Conserver loin des agents oxydants. Gardez le contenant bien fermé et placez-le dans un état frais, sec et bien ventilé.

Identifiants chimiques

CAS 591-54-8
Formule moléculaire C4H5N3
Poids moléculaire (g/mol) 95.105
Numéro MDL MFCD00006112
Clé InChI OYRRZWATULMEPF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-aminopyrimidine, 4-pyrimidinamine, 4-pyrimidineamine, pyrimidin-4-ylamine, pyrimidine, 4-amino, 6-aminopyrimidine, 4-amino pyrimidine, pyrimidine-4-ylamine, pyrimidin-4-yl-amine, 4-pyrimidinamine 9ci
PubChem CID 68958
ChEBI CHEBI:38616
Nom de l’IUPAC Pyrimidine-4-amine
SOURIRES C1=CN=CN=C1N

Spécifications

Nom ou substance chimique 4-Aminopyrimidine
Point de fusion 147 °C à 152 °C
Quantité 250 mg
Renseignements sur la solubilité Légèrement soluble dans l’eau.
Poids de formule 95.11
Pourcentage de pureté 98%
Hazard Category H315-H319-H335
Hazard Statement GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Precautionary Statement P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
TSCA Non
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche