missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Aminophthalonitrile 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. A11665G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
A11665G 5 g
A116625G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. A11665G Fournisseur TCI America Code fournisseur A11665G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 56765-79-8
Formule moléculaire C8H5N3
Poids moléculaire (g/mol) 143.149
Numéro MDL MFCD00041741
Clé InChI RRCAJFYQXKPXOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-aminophthalonitrile, 3,4-dicyanoaniline, 1,2-benzenedicarbonitrile, 4-amino, 3,4-dicyanoanline, 4-amino-1,2-benzenedicarbonitrile, 4-amino-phthalonitril, 4-amino-phthalonitrile, 3,4-dicyano aniline, acmc-1awu3
PubChem CID 92529
Nom de l’IUPAC 4-aminobenzène-1,2-dicarbonitrile
SOURIRES C1=CC(=C(C=C1N)C#N)C#N

Spécifications

Nom ou substance chimique 4-Aminophthalonitrile
Point de fusion 181 °C
Couleur Blanc-jaune
Quantité 5 g
Numéro UN 2811
Poids de formule 143.15
Pourcentage de pureté ≥98,0% (N)
Forme physique Poudre cristalline